Learn More
Isethionsäure-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458990
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11458990
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12054.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1562-00-1 | C2H5NaO4S | 148.108 g/mol
Isethionic acid sodium salt is an amphoteric detergent used in detergent bar soaps. It makes a dense lather in addition to the lather made by the soap. It is mild on the skin, and non-drying. It works equally well in soft or hard water. It is also an anti-static agent in shampoos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isethionsäure-Natriumsalz ist ein amphoteres Detergens, das in Seifenstücken verwendet wird. Es bildet einen dichten Schaum zusätzlich zum Schaum, der durch die Seife gebildet wird. Es ist sanft zur Haut und trocknet sie nicht aus. Es funktioniert sowohl in weichem als auch in hartem Wasser. Es wird auch als antistatisches Mittel in Shampoos verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1562-00-1
Summenformel C2H5NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 148.108
MDL-Nummer MFCD00007534
InChI-Schlüssel LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-hydroxyethanesulfonate, sodium isethionate, isethionic acid sodium salt, 2-hydroxyethanesulfonic acid sodium salt, sodium hydroxyethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, sodium 2-hydroxyethylsulfonate, sodium 2-hydroxyethanesulphonate, sodium beta-hydroxyethanesulfonate, sodium 1-hydroxy-2-ethanesulfonate
PubChem CID 517063
IUPAC-Name Natrium;-2-hydroxyethansulfonat
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isethionic acid sodium salt
Schmelzpunkt 191°C to 194°C
Menge 1000 g
Beilstein 3633992
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 148.11
Reinheit (%) 98%