Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ishikawa-Reagenz, 90+ %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ishikawa's Reagent |
| Dichte | 1.23 |
| Siedepunkt | 56°C to 57°C (58 mmHg) |
| Flammpunkt | 14°C (57°F) |
| Strukturformel | CF3CFHCF2N(CH2CH3)2 |
| Brechungsindex | 1.35 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Formelmasse | 223.16 |
| Reinheit (%) | ≥90% |