missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Islet-1 Antibody (CL11651) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30289089 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30289089 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30289089

Marke: Novus Biologicals NBP315121MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Islet-1 Monoclonal antibody specifically detects Islet-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Islet-1
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL11651
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias insulin gene enhancer protein ISL-1, ISL LIM homeobox 1, Isl-1, ISL1 transcription factor, LIM/homeodomain, ISL1 transcription factor, LIM/homeodomain, (islet-1), Islet-1, ISLET1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P61371, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3670
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.