Learn More
Ismatec™ Analoger REGLO-CPF-Pumpenantrieb
Artikelnummer. 11923834
Change view
Click to view available options
Flussrate:
0,045 bis 180 ml/min
Artikelnummer. Flussrate
11923834 0,045 bis 180 ml/min
1 options
Artikelnummer. 11923834
Marke: Ismatec™ ISM1014B
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Display Analog
Elektrische Anforderungen 115/230 V 50/60 Hz 50 W
Flussrate 0,045 bis 180 ml/min
Frequenz 50/60 Hz
Modell REGLO-CPF
Gesamttiefe (metrisch) 135 mm
Gesamthöhe (metrisch) 135 mm
Gesamtbreite (metrisch) 100 mm
Typ Analog-Pumpenantrieb
Wirkleistung 50 w
Spannung 115/230V
Geschwindigkeit 18 bis 1800 U/min