missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ISO 10695:2000 Standard Mixture 366 10 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Atrazine∣Cyanazine∣Metazachlor∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Pendimethalin∣Propazine∣Sebuthylazine∣Simazine∣Terbuthylazine∣Trifluralin∣Vinclozolin |
| CAS | 1912-24-9, 21725-46-2, 67129-08-2, 56-38-2, 298-00-0, 40487-42-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Atrazine∣Cyanazine∣Metazachlor∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Pendimethalin∣Propazine∣Sebuthylazine∣Simazine∣Terbuthylazine∣Trifluralin∣Vinclozolin |
| Versandbedingung | +20°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Menge | 10 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Atrazine 10 μg/mL∣Cyanazine 10 μg/mL∣Metazachlor 10 μg/mL∣Parathion-ethyl 10 μg/mL∣Parathion-methyl 10 μg/mL∣Pendimethalin 10 μg/mL∣Propazine 10 μg/mL∣Sebuthylazine 10 μg/mL∣Simazine 10 μg/mL∣Terbuthylazine 10 μg/mL∣Trifluralin 10 μg/mL∣Vinclozolin 10 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?