Learn More
ISO 15753:2006 PAH Mischung 374 100 μg/ml in Toluol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 83-32-9, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8, 205-99-2 |
| Menge | 1 mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Toluene |