Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Achtung: Quetschgefahr für Hände
Artikelnummer. p-7159762
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
87 mm
173 mm
Breite (metrisch):
100 mm
200  mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
15654757 87 mm 100 mm 1 Stück
15664757 173 mm 200  mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15654757
Marke: Brady™ 829875
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC W024-Tri 100-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 87 mm
Dicke 1.501 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Dreieckig
Sprachen Global
Farbe Schwarz auf gelb