Learn More
Brady™ ISO7010-Zeichen – Schutzhandschuhe tragen
Artikelnummer. 15634487
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15634487 100 mm 1 Stück
15644487 200 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15634487
Marke: Brady™ 819169
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC M009-Dia 100-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.501 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Rund
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Blau