Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Richtungspfeil rechts
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC A090-148x148-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Höhe (metrisch) | 148 mm |
| Dicke | 1.501 mm |
| Breite (metrisch) | 148 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
| Form | Quadratisch |
| Mehr anzeigen |