Learn More
ISO 9377-2 Mineralölmischung 454, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313521
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313521 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313521 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000454
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
CAS 8042-47-5, 68334-30-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mineral Oil (without additives) 50 %∣No. 2 Diesel Oil 50 %