Learn More
ISO 9377-2 Qualitätskontrolle Mineralölmischung 455 1000 μg/ml in n-Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil |
| CAS | 8042-47-5, 68334-30-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | n-Hexan |
| Industry Type | Lebensmitteltests |
| Menge | 5 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Mineral Oil (without additives) 1000 μg/mL∣No. 2 Diesel Oil 1000 μg/mL |