Learn More
ISO 9377-2 Qualitätskontrolle Mineralölmischung 456 10000 μg/ml in n-Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313475 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313475 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREV50000456HE
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
CAS 8042-47-5, 68334-30-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix n-Hexan
Industry Type Lebensmitteltests
Menge 5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mineral Oil (without additives) 10000 μg/mL∣No. 2 Diesel Oil 10000 μg/mL