Learn More
Isoamylacetat, extra rein, SLR, Mischung aus 2& 3-Methylbutylacetat, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10776471 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10776471 500 mL 500 Milliliter
10375500 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776471 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/6880/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 123-92-2
Summenformel C7H14O2
MDL-Nummer 8946
Spezifikation
Schmelzpunkt -78°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 142°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte 4.49
Formelmasse 130.19g/mol
Dampfdruck 4mmHg at 20°C
Physikalische Form Flüssig