Learn More
Iso-Butylacetat, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10141660 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
2.50 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10141660
Marke: Fisher Chemical B/5000/21
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 110-19-0
Summenformel C6H12O2
MDL-Nummer 8932
Spezifikation
Schmelzpunkt -99°C
Farbe Farblos
pH 5
Siedepunkt 116°C
Verpackung Metallkanister
Menge 5 L
Dampfdichte 4
Formelmasse 116.16g/mol
Dampfdruck 15mmHg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P370+P378-Bei Brand: trockenen Sand, Trockenlöschpulver oderalkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden.