Learn More
Iso Cephalomannin, TRC
Artikelnummer. 17940945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17940945 5 mg 5 Milligramm
17973335 10 mg 10 Milligramm
17971415 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17940945 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7895005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 173101-54-7
Summenformel C45 H53 N O14
Molekulargewicht (g/mol) 831.9
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-12-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]oxy]-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-12-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)- (9CI), Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, 6,12b-bis(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-12-[(2-methyl-1-oxo-2-butenyl)oxy]-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α(E),12aα,12bα]]-, 2-Debenzoyl-2-tigloylpaclitaxel, Isocephalomannine, Paclitaxel Imp A (EP)
SMILES C\C=C(/C)\C(=O)O[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(CO[C@@H]3C[C@H](O)[C@@]2(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C4=C(C)[C@H](C[C@]1(O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c5ccccc5)c6ccccc6)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iso Cephalomannine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C45H53NO14/c1-9-23(2)40(53)59-38-36-43(8,30(49)20-31-44(36,22-56-31)60-26(5)48)37(51)35(57-25(4)47)32-24(3)29(21-45(38,55)42(32,6)7)58-41(54)34(50)33(27-16-12-10-13-17-27)46-39(52)28-18-14-11-15-19-28/h9-19,29-31,33-36,38,49-50,55H,20-22H2,1-8H3,(H,46,52)/b23-9+/t29-,30-,31+,33-,34+,35+,36-,38-,43+,44-,45+/m0/s1
Formelmasse 831.3466