Learn More
Iso-Cyclosporin A, TRC
Codice prodotto. 18090230
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
18090230 5 mg 5 Milligramm
18080070 25 mg 25 Milligramm
18020450 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18090230 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8115005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59865-16-6
Summenformel C62 H111 N11 O12
Molekulargewicht (g/mol) 1202.61
Synonym Isociclosporin A, (2S,3R,4R,6E)-3-Hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-6-octenoyl-(2S)-2-aminobutanoyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl-L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valine (11→1)-lactone, Isocyclosporin A, 1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-decaazacyclotetratriacontane, cyclic peptide deriv., [2S-(2R*,3S*,4S*,6E)]-N-[3-Hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-1-oxo-6-octenyl]-L-alpha-aminobutyryl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl-L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valine sigma1-lactone
IUPAC-Name (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S,34R)-30-Ethyl-34-[(E,2R)-Hex-4-en-2-yl]-4,7,10,12,15,19,25,28-Octamethyl-33-(Methylamino)-6,9,18,24-Tetrakis(2-Methylpropyl)-3,21-di(Propan-2-Yl)-1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Decazacyclotetraacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-Undecone
SMILES CC[C@@H]1NC(=O)[C@@H](NC)[C@H](OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C)[C@H](C)C\C=C\C
Specifications
Chemischer Name oder Material Isocyclosporin A
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52-50(63-18)56(78)66-43(26-2)58(80)68(19)33-48(74)69(20)44(29-34(3)4)55(77)67-49(38(11)12)61(83)70(21)45(30-35(5)6)54(76)64-41(16)53(75)65-42(17)57(79)71(22)46(31-36(7)8)59(81)72(23)47(32-37(9)10)60(82)73(24)51(39(13)14)62(84)85-52/h25,27,34-47,49-52,63H,26,28-33H2,1-24H3,(H,64,76)(H,65,75)(H,66,78)(H,67,77)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
Formelmasse 1201.8414
Reinheit (%) >95%