Learn More
Iso-Cytosin, TRC
Artikelnummer. 30389016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30389016 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389016 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8125005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isocytosine
CAS 108-53-2
Summenformel C4 H5 N3 O
Menge 5 g
Synonym Isocytosine
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N3O/c5-4-6-2-1-3(8)7-4/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMILES NC1=NC=CC(=O)N1
IUPAC-Name 2-Amino-1H-Pyrimidin-6-Eins
Molekulargewicht (g/mol) 111.1
Formelmasse 111.0433