Learn More
Iso Desloratadin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Iso Desloratadine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-7,9,12,18,21H,3-4,8,10-11H2 |
| Formelmasse | 310.1237 |
| Reinheit (%) | >95% |