Learn More
ISO-Hexan, für GC, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
200 L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | iso-Hexane |
Schmelzpunkt | -154°C |
CAS | 64742-49-0 |
Farbe | Farblos |
Strukturformel | CH3(CH2)4CH3 |
MDL-Nummer | MFCD00081849 |
IUPAC-Name | Petrolether |
Dichte | 0.66 g/cm3 (20°C) |
Siedepunkt | 48°C to 65°C (1013 hPa) |
Menge | 200 L |