Learn More
Iso Loratadin, TRC
Artikelnummer. 30003226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003226 10 mg 10 Milligramm
30003456 5 mg 5 Milligramm
30011434 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003226 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82105010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170727-59-0
Summenformel C22 H23 Cl N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 382.88
Synonym Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 4-(8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Isoloratadine
IUPAC-Name Ethyl 4-(8-Chlor-6,11-Dihydro-5H-Benzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin-11-yl)-3,6-Dihydro-2H-Pyridin-1-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=CC1)C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iso Loratadine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11,14,20H,2,5-6,10,12-13H2,1H3
Formelmasse 382.1448
Reinheit (%) >95%