Learn More
Iso-Pentan, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10121820 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10121820 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
10316100 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10121820 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/1031/08
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
C5H12, CAS-Nummer 78-78-4, Butan, 2-Methyl, 1,1-Dimethylpropan, Dimethylethylmethan, Butane, 1,1,2-Trimethylethan, Isopentan, ISO-c5h12, Isoamylhydrid, Ethyldimethylmethan, Isopentan, 500 ml, 30 °C, CHEBI:30362, farblos, 72,15 g/mol, QWTDNUCVCZILF-UHFFFAOYSA-N, 2-Methylbutan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-78-4
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009338
InChI-Schlüssel QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC-Name 2-Methylbutan
SMILES CCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iso-Pentane
Schmelzpunkt -160 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt °30 C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte 2.48
Formelmasse 72,15 g/mol
Dampfdruck 990 mbar bei 20 °C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.