Learn More
Isopropylalkohol-d8 (Reagenzqualität), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Propanol-d8 |
| CAS | 22739-76-0 |
| Summenformel | C3 2H8 O |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]OC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuteriooxypropane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 68.14 |
| Formelmasse | 68,1077 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 Atom % D, min 99% chemische Reinheit |