Learn More
iso-Propylamin-d9 DCl, CDN
Artikelnummer. 30309078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309078 0.5 g 0.50 Gramm
30310249 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30309078 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND57430.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanamine-D9 Deuterochloride
CAS 1219798-50-1
Summenformel C3 D9 N . Cl D
Menge 0.5 g
Synonym 2-Propanamine-D9 Deuterochloride, N,N,1,1,1,2,3,3,3-Nonadeuteriopropan-2-amine deuteriochloride, iso-Propylamine-d9 DCl, Isopropylamine-d9 Deuterochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,3 D;/hD3
SMILES [2 H]Cl.[2 H]N([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name (2 H)Chloran;N,N,1,1,1,2,3,3,3-Nonadeuteriopropan-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 105.6328
Formelmasse 105.1129 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity