Learn More
Iso Ribavirin (Ribavirin Verunreinigung G), TRC
Artikelnummer. 30401868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401868 1 mg
30400602 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401868 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8950001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39030-43-8
Summenformel C8H12N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 244.2
Synonym 1-beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-5-carboxamide, Ribavirin Impurity G
IUPAC-Name 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-Triazole-3-Carboxamid
SMILES NC(=O)c1ncnn1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iso Ribavirin (Ribavirin Impurity G)
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-11-12(7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Formelmasse 244.0808