Learn More
Brady™ ISO Sicherheitsschild – Oberfläche desinfizieren (Niederländisch)
Artikelnummer. 30280595 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material Packungsgröße
30280595 50 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280567 50 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280467 297 x 105 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280523 450 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280416 600 × 200 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280479 148 x 210 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280526 210 x 297 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280433 297 x 420 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280410 297 x 105 mm Polypropylen 1 Stück
30280456 450 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280587 600 × 200 mm Polypropylen 1 Stück
30280403 148 x 210 mm Polypropylen 1 Stück
30280559 210 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
30280483 297 x 420 mm Polypropylen 1 Stück
30280459 50 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280473 297 x 105 mm Aluminium 1 Stück
30280542 450 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280519 148 x 210 mm Aluminium 1 Stück
30280511 210 x 297 mm Aluminium 1 Stück
30280508 297 x 420 mm Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30280595 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 323314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.45 €
    8.24 € / 1 Stück
    Sparen 1.21 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hinweisschild, das darauf hinweist, dass die Oberfläche desinfiziert werden muss. Der Text ist auf Niederländisch.
  • Zeichenkonformität ISO 7010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, konform mit den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NL540/PP-150x50-1
Güte M062
Material Polypropylen
Menge Je 1
Montageart Oberflächenmontiert, Wandbefestigung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenidentifizierung, Sicherheitsidentifizierung
Höhe (angloamerikanisch) 1,97 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Dicke 1.55 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,91 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +120 °C
Form Rechteckig
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Sprachen Niederländisch
Abmessungen (L x B) 50 x 150 mm
Angezeigter Text Oppervlak desinfecteren
Produkttyp Schild für persönliche Hygiene
Farbe Weiß auf Blau