Learn More
Brady™ ISO Sicherheitsschild – Oberfläche desinfizieren, Englisch
Artikelnummer. 30280581 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material Packungsgröße
30280581 297 x 105 mm Polypropylen 1 Stück
30280571 50 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280464 297 x 105 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280409 450 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280543 600 × 200 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280425 148 x 210 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280481 210 x 297 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280469 297 x 420 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280462 50 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280555 450 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280426 600 × 200 mm Polypropylen 1 Stück
30280505 148 x 210 mm Polypropylen 1 Stück
30280504 210 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
30280458 297 x 420 mm Polypropylen 1 Stück
30280538 50 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280552 297 x 105 mm Aluminium 1 Stück
30280484 450 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280494 148 x 210 mm Aluminium 1 Stück
30280408 210 x 297 mm Aluminium 1 Stück
30280472 297 x 420 mm Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30280581 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 323255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.25 €
    11.17 € / 1 Stück
    Sparen 2.08 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hinweisschild, das darauf hinweist, dass die Oberfläche desinfiziert werden muss. Der Text ist in englischer Sprache.
  • Zeichenkonformität ISO 7010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Alternate Part Number M/M062/EN594/PP-297x105-1
Güte M062
Material Polypropylen
Menge Je 1
Montageart Oberflächenmontiert, Wandbefestigung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenidentifizierung, Sicherheitsidentifizierung
Höhe (angloamerikanisch) 4,13 in.
Höhe (metrisch) 105 mm
Dicke 1.55 mm
Breite (angloamerikanisch) 11,69 in.
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +120 °C
Form Rechteckig
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Sprachen Deutsch
Abmessungen (L x B) 297 x 105 mm
Angezeigter Text Desinfizieren Sie die Oberfläche
Produkttyp Schild für persönliche Hygiene
Farbe Weiß auf Blau