Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, French
Artikelnummer. 30280436
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material unitSize
30280436 450 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280536 50 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280515 297 x 105 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280477 450 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280556 600 × 200 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280407 148 x 210 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280521 210 x 297 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280496 297 x 420 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280417 50 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280415 297 x 105 mm Polypropylen 1 Stück
30280569 600 × 200 mm Polypropylen 1 Stück
30280446 148 x 210 mm Polypropylen 1 Stück
30280551 210 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
30280541 297 x 420 mm Polypropylen 1 Stück
30280589 50 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280475 297 x 105 mm Aluminium 1 Stück
30280437 450 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280452 148 x 210 mm Aluminium 1 Stück
30280576 210 x 297 mm Aluminium 1 Stück
30280401 297 x 420 mm Aluminium 1 Stück
20 options
Artikelnummer. 30280436
Marke: Brady™ 323276
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in French.
  • Sign compliant to ISO 7010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/FR808/PP-450x150-1
Güte M062
Material Polypropylen
Menge 1 Ea.
Montageart Surface Mount, Wall Mount
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, Safety Identification
Höhe (angloamerikanisch) 5.91 in.
Höhe (metrisch) 150 mm
Dicke 1.55 mm
Breite (angloamerikanisch) 17.72 in.
Breite (metrisch) 450 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +120°C
Form Rectangular
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +248°F
Sprachen French
Abmessungen (L x B) 450 x 150 mm
Angezeigter Text Désinfectez la surface
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Farbe White on Blue