Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, German
Artikelnummer. 30280570
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material unitSize
30280570 50 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280419 50 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280517 297 x 105 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280405 450 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280418 600 × 200 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280439 148 x 210 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280549 210 x 297 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280485 297 x 420 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280444 297 x 105 mm Polypropylen 1 Stück
30280530 450 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280453 600 × 200 mm Polypropylen 1 Stück
30280520 148 x 210 mm Polypropylen 1 Stück
30280499 210 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
30280461 297 x 420 mm Polypropylen 1 Stück
30280535 50 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280509 297 x 105 mm Aluminium 1 Stück
30280503 450 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280406 148 x 210 mm Aluminium 1 Stück
30280454 210 x 297 mm Aluminium 1 Stück
30280465 297 x 420 mm Aluminium 1 Stück
20 options
Artikelnummer. 30280570
Marke: Brady™ 323294
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in German.
  • Sign compliant to ISO 7010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/DE454/PP-150x50-1
Güte M062
Material Polypropylen
Menge 1 Ea.
Montageart Surface Mount, Wall Mount
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, Safety Identification
Höhe (angloamerikanisch) 1.97 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Dicke 1.55 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.91 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +120°C
Form Rectangular
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +248°F
Sprachen German
Abmessungen (L x B) 50 x 150 mm
Angezeigter Text Oberfläche desinfizieren
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Farbe White on Blue