Learn More
Brady™ ISO Sicherheitszeichen – Oberfläche desinfizieren, Piktogramm
Artikelnummer. 30280580 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Durchmesser (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
30280580 Laminiertes Polyester 150 mm 1 Stück
30280432 Laminiertes Polyester 50 mm 2 Stück
30280553 Laminiertes Polyester 100 mm 1 Stück
30280455 Laminiertes Polyester 200 mm 1 Stück
30280491 Laminiertes Polyester 315 mm 1 Stück
30280488 Polypropylen 150 mm 1 Stück
30280400 Polypropylen 200 mm 1 Stück
30280565 Polypropylen 315 mm 1 Stück
30280470 Polypropylen 400 mm 1 Stück
30280411 Aluminium 150 mm 1 Stück
30280522 Aluminium 200 mm 1 Stück
30280443 Aluminium 315 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30280580 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 323237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.00 €
    3.82 € / 1 Stück
    Sparen 0.18 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hinweisschild, das darauf hinweist, dass die Oberfläche desinfiziert werden muss. Universelles Piktogramm ohne Text.
  • Zeichenkonformität ISO 7010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NT/PE-DIA150-1
Ausführung Glanz
Güte M062
Material Laminiertes Polyester
Menge Je 1
Durchmesser (angloamerikanisch) 5,91 in.
Durchmesser (metrisch) 150 mm
Montageart Oberflächenmontiert, Wandbefestigung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenidentifizierung, Sicherheitsidentifizierung
Dicke 0.1 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +110 °C
Form Rund
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +230 °F
Sprachen Universal
Produkttyp Schild für persönliche Hygiene
Farbe Weiß auf Blau