Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Dutch
Artikelnummer. 30280560
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30280560
Marke: Brady™ 322315
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in Dutch.
  • Sign compliant to ISO 7010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/NL539/ALU-450x150-1
Güte M061
Material Aluminium
Menge 1 Ea.
Montageart Surface Mount, Wall Mount
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, Safety Identification
Höhe (angloamerikanisch) 5.91 in.
Höhe (metrisch) 150 mm
Dicke 1 mm
Breite (angloamerikanisch) 17.72 in.
Breite (metrisch) 450 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +140°C
Form Rectangular
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +284°F
Sprachen Dutch
Abmessungen (L x B) 450 x 150 mm
Angezeigter Text Handen desinfecteren
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Farbe White on Blue