Learn More
Brady™ ISO Sicherheitsschild – Hände desinfizieren (Englisch)
Artikelnummer. 30280594 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material Packungsgröße
30280594 600 × 200 mm Polypropylen 1 Stück
30280474 50 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280525 297 x 105 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280590 450 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280422 600 × 200 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280528 148 x 210 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280441 210 x 297 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280493 297 x 420 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280539 50 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280591 297 x 105 mm Polypropylen 1 Stück
30280480 450 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280448 148 x 210 mm Polypropylen 1 Stück
30280547 210 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
30280420 297 x 420 mm Polypropylen 1 Stück
30280427 50 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280450 297 x 105 mm Aluminium 1 Stück
30280489 450 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280501 148 x 210 mm Aluminium 1 Stück
30280540 210 x 297 mm Aluminium 1 Stück
30280561 297 x 420 mm Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30280594 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 322249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.85 €
    42.13 € / 1 Stück
    Sparen 7.72 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hinweisschild, das darauf hinweist, dass die Hände desinfiziert werden müssen. Der Text ist in englischer Sprache.
  • Zeichenkonformität ISO 7010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Alternate Part Number M/M061/EN593/PP-600x200-1
Güte M061
Material Polypropylen
Menge Je 1
Montageart Oberflächenmontiert, Wandbefestigung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenidentifizierung, Sicherheitsidentifizierung
Höhe (angloamerikanisch) 7,87 in.
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 1.55 mm
Breite (angloamerikanisch) 23,62 in.
Breite (metrisch) 600 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +120 °C
Form Rechteckig
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Sprachen Deutsch
Abmessungen (L x B) 600 × 200 mm
Angezeigter Text Desinfizieren Sie Ihre Hände
Produkttyp Schild für persönliche Hygiene
Farbe Weiß auf Blau