Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, French
Artikelnummer. 30280592
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30280592
Marke: Brady™ 322269
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in French.
  • Sign compliant to ISO 7010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/FR807/PP-600x200-1
Güte M061
Material Polypropylen
Menge 1 Ea.
Montageart Surface Mount, Wall Mount
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, Safety Identification
Höhe (angloamerikanisch) 7.87 in.
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 1.55 mm
Breite (angloamerikanisch) 23.62 in.
Breite (metrisch) 600 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +120°C
Form Rectangular
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +248°F
Sprachen French
Abmessungen (L x B) 600 × 200 mm
Angezeigter Text Désinfectez vos mains
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Farbe White on Blue