Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, German
Artikelnummer. 30280564
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30280564
Marke: Brady™ 322288
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in German.
  • Sign compliant to ISO 7010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/DE453/PP-450x150-1
Güte M061
Material Polypropylen
Menge 1 Ea.
Montageart Surface Mount, Wall Mount
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, Safety Identification
Höhe (angloamerikanisch) 5.91 in.
Höhe (metrisch) 150 mm
Dicke 1.55 mm
Breite (angloamerikanisch) 17.72 in.
Breite (metrisch) 450 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +120°C
Form Rectangular
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +248°F
Sprachen German
Abmessungen (L x B) 450 x 150 mm
Angezeigter Text Hände desinfizieren
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Farbe White on Blue