Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, German
Artikelnummer. 30280487
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material unitSize
30280487 148 x 210 mm Aluminium 1 Stück
30280478 50 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280500 297 x 105 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280563 450 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280502 600 × 200 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280414 148 x 210 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280431 210 x 297 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280460 297 x 420 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280486 50 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280578 297 x 105 mm Polypropylen 1 Stück
30280564 450 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280428 600 × 200 mm Polypropylen 1 Stück
30280451 148 x 210 mm Polypropylen 1 Stück
30280514 210 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
30280568 297 x 420 mm Polypropylen 1 Stück
30280429 50 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280527 297 x 105 mm Aluminium 1 Stück
30280585 450 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280550 210 x 297 mm Aluminium 1 Stück
30280490 297 x 420 mm Aluminium 1 Stück
20 options
Artikelnummer. 30280487
Marke: Brady™ 322296
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in German.
  • Sign compliant to ISO 7010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/DE453/ALU-148x210-1
Güte M061
Material Aluminium
Menge 1 Ea.
Montageart Surface Mount, Wall Mount
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, Safety Identification
Höhe (angloamerikanisch) 8.27 in.
Höhe (metrisch) 210 mm
Dicke 1 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.83 in.
Breite (metrisch) 148 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +140°C
Form Rectangular
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +284°F
Sprachen German
Abmessungen (L x B) 148 x 210 mm
Angezeigter Text Hände desinfizieren
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Farbe White on Blue