Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Pictogram
Artikelnummer. 30280574
Click to view available options
Material:
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Durchmesser (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 30280574
Marke: Brady™ 322227
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sign to signify that hands must be disinfected. Universal pictogram with no text.
  • Sign compliant to ISO 7010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/NT/PE-DIA50-2
Ausführung Gloss
Güte M061
Material Laminiertes Polyester
Menge 2/Pk.
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.97 in.
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Montageart Surface Mount, Wall Mount
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, Safety Identification
Dicke 0.1 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +110°C
Form Round
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +230°F
Sprachen Universal
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Farbe White on Blue