Learn More
Brady™ ISO Sicherheitsschild „Laborkittel tragen“ (Englisch)
Artikelnummer. 17891775 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material Packungsgröße
17891775 297 x 210 mm Polyester 1 Stück
17881695 50 x 150 mm Polyester 1 Stück
17811705 105 x 297 mm Polyester 1 Stück
17831775 150 x 450 mm Polyester 1 Stück
17821705 200 x 600 mm Polyester 1 Stück
17801785 210 x 148 mm Polyester 1 Stück
17831725 420 x 297 mm Polyester 1 Stück
17871785 50 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
17851715 105 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
17871745 150 x 450 mm Polypropylen 1 Stück
17831755 200 x 600 mm Polypropylen 1 Stück
17861705 210 x 148 mm Polypropylen 1 Stück
17881785 297 x 210 mm Polypropylen 1 Stück
17881715 420 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17891775 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 311378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.15 €
    9.42 € / 1 Stück
    Sparen 1.73 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sicherheitsschild, das darauf hinweist, dass ein Laborkittel getragen werden muss.
  • Sorgen Sie für einen visuellen Hinweis darauf, dass in diesem Bereich ein Laborkittel getragen werden muss.
Spezifikation
Alternate Part Number M/M059/EN566/PE-210X297-1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 1 Zeichen
Größe (angloamerikanisch) 11,69 x 8,27 in.
Klebstofftyp Permanent
Montageart Oberflächenmontiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenidentifizierung, Sicherheitsidentifizierung
Höhe (angloamerikanisch) 11,69 in.
Dicke 0.099 mm
Breite (angloamerikanisch) 8,27 in.
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +110 °C
Form Rechteckig
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +230 °F
Sprachen Deutsch
Abmessungen (L x B) 297 x 210 mm
Angezeigter Text Laborkittel tragen
Produkttyp Sicherheitszeichen
Farbe Weiß auf Blau