Learn More
Brady™ ISO Sicherheitsschild „Laborkittel tragen“, Deutsch
Artikelnummer. 17881755 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
40 x 150 mm
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material Packungsgröße
17881755 105 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
17801735 40 x 150 mm Polyester 1 Stück
17811785 105 x 297 mm Polyester 1 Stück
17871725 150 x 450 mm Polyester 1 Stück
17851695 200 x 600 mm Polyester 1 Stück
17881725 210 x 148 mm Polyester 1 Stück
17821735 297 x 210 mm Polyester 1 Stück
17831735 420 x 297 mm Polyester 1 Stück
17801765 50 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
17811725 150 x 450 mm Polypropylen 1 Stück
17811765 200 x 600 mm Polypropylen 1 Stück
17821715 210 x 148 mm Polypropylen 1 Stück
17801795 297 x 210 mm Polypropylen 1 Stück
17811715 420 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17881755 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 311409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.97 €
    12.75 € / 1 Stück
    Sparen 1.22 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sicherheitsschild, das darauf hinweist, dass ein Laborkittel getragen werden muss.
  • Sorgen Sie für einen visuellen Hinweis darauf, dass in diesem Bereich ein Laborkittel getragen werden muss.
Spezifikation
Alternate Part Number M/M059/DE427/PP-297X105-1
Material Polypropylen
Menge 1 Zeichen
Größe (angloamerikanisch) 4,13 x 11,69 in.
Montageart Oberflächenmontiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenidentifizierung, Sicherheitsidentifizierung
Höhe (angloamerikanisch) 4,13 in.
Dicke 1.55 mm
Breite (angloamerikanisch) 11,69 in.
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +120 °C
Form Rechteckig
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Sprachen Deutsch
Abmessungen (L x B) 105 x 297 mm
Angezeigter Text Laborkittel tragen
Produkttyp Sicherheitszeichen
Farbe Weiß auf Blau