Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitszeichen ohne Text – Gefahr: Scharfkantige Teile
Artikelnummer. 16634542 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
43 x 50 mm
Packungsgröße:
7 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
16634542 43 x 50 mm 7 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16634542 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 829573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.40 €
    6.18 € / 7 Stück
    Sparen 0.22 €
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sicherheitszeichen zur Gefahrenerkennung.
  • ISO 7010-konformes Zeichen
  • Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Alternate Part Number PIC W022- Tri 050-PE-SHEET/7
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Form Dreieckig
Abmessungen (L x B) 43 x 50 mm
Farbe Schwarz auf gelb