Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitszeichen ohne Text – Kein Zugang für Personen mit aktiven implantierten Herzgeräten
Artikelnummer. 16445900 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Laminiertes Polyester
Packungsgröße:
18 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
16445900 Laminiertes Polyester 18 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16445900 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 138979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.20 €
    10.31 € / 18 Stück
    Sparen 1.89 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sicherheitszeichen für die Anzeige obligatorischer Maßnahmen.
  • ISO 7010-konformes Zeichen
  • Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Alternate Part Number P/P007/NT-SA-DIA 20/18-B
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Form Rund
Farbe Schwarz