Learn More
Brady™ Warnung; Biogefährdung - ISO 7010
Artikelnummer. 17183833
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 10 mm
17 x 22 mm
22 x 25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
13 Stück
15 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17183833 22 x 25 mm 15 Stück
15776429 9 x 10 mm 1 Stück
15851427 17 x 22 mm 13 Stück
3 options
Artikelnummer. 17183833
Marke: Brady™ 139021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Safety sign for hazard identification.
  • ISO 7010-konformes Zeichen
  • Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Alternate Part Number W/W009/NT-SA-TRI 20/15-B
Ausführung Glanz
Material Laminated Polyester
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Form Dreieckig
Abmessungen (L x B) 22 x 25 mm
Farbe Black on Yellow