Learn More
Brady™ ISO Sicherheitsschild „Laborkittel tragen“
Artikelnummer. 17881775 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5cm
5 x 5 cm
Material:
Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material Packungsgröße
17881775 15 x 15 cm Polyester 1 Stück
17861775 5 x 5 cm Polyester 2 Stück
17871775 10 x 10 cm Polyester 1 Stück
17841695 10 x 10 cm Polypropylen 1 Stück
17861745 15 x 15 cm Polypropylen 1 Stück
17821725 20 x 20 cm Polyester 1 Stück
17861785 20 x 20 cm Polypropylen 1 Stück
17891695 31,5 x 31,5cm Polyester 1 Stück
17851745 31,5 x 31,5cm Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17881775 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 311366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.90 €
    3.81 € / 1 Stück
    Sparen 0.09 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sicherheitsschild, das darauf hinweist, dass ein Laborkittel getragen werden muss.
  • Sorgen Sie für einen visuellen Hinweis darauf, dass in diesem Bereich ein Laborkittel getragen werden muss.
Spezifikation
Alternate Part Number M/M059/NT/PE-DIA150-1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 1 Zeichen
Größe (angloamerikanisch) 5,91 in. Durchm.
Klebstofftyp Permanent
Durchmesser (metrisch) 150 mm
Montageart Oberflächenmontiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenidentifizierung, Sicherheitsidentifizierung
Dicke 0.099 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +110 °C
Form Rund
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +230 °F
Sprachen Universal
Abmessungen (L x B) 15 x 15 cm
Angezeigter Text Laborkittel tragen
Produkttyp Sicherheitszeichen
Farbe Weiß auf Blau