Learn More
Thermo Scientific™ Iso-Sensitest Agar (Dehydrated)
Beschreibung
Perform effortless antimicrobial susceptibility testing using Thermo Scientific™ Oxoid™ Iso-Sensitest Agar (Dehydrated), a semi-defined medium specifically designed for antimicrobial susceptibility testing (AST). Iso-Sensitest Broth is carefully constructed to give reproducible results. It allows the growth of the majority of microorganisms without the need for further supplementation.
Iso-Sensitest-Agar wurde entwickelt, um Einwände bezüglich Müller-Hinton.Medien von verschiedenen Arbeitern zu überwinden 1,2,3,4,5,6,7
Diese Einwände waren:
- Unterschiedliche MIC-Werte in der Bouillon- und Agar-Version des Mediums.
- Agar-Versionen, die antagonistische Reaktionen gegenüber Tetracyclin zeigen.
- Hohe Konzentrationen von Sulfonamid- und Trimethoprim-Antagonisten.
- Schlechte Reproduzierbarkeit mit Peptonen verschiedener Hersteller.
- Schlechte wachstumsfördernde Fähigkeit für Streptokokken und variable Wachstumsraten mit grampositiven Organismen im Allgemeinen
Einige Mutantenstämme, die für ihr Wachstum vollständig von Thymin und Thymidin abhängig sind, wachsen nicht in Iso-Sensitest-Agar, der diese beiden Verbindungen in sehr geringen Mengen enthält, da sie die natürlich vorkommenden Antagonisten von Trimethoprim sind. Es ist darauf zu achten, diese Stämme zu erkennen 8,9,10.
Iso-Sensitest-Agar wurde aus Oxoid™ Sensitest-Agar (CM0409) entwickelt, das in mehreren Zentren weltweit erfolgreich eingesetzt wurde 11,12,13. Die Rolle von Metallionen als Antagonisten zu bestimmten Antibiotika wurde von vielen Arbeitern beschrieben 14.15.16.17.18.19. Ein stabilisierter Mineralgehalt in Empfindlichkeitstests ist daher wichtig.
Reller, Schulknecht, Kenny & Sherris3 demonstrierten den Beitrag von Kationen, die in Medien von gewöhnlichen Agaren bereitgestellt wurden. Es wurde ein erheblicher Unterschied im Mineralgehalt zwischen Agar und Bouillon gezeigt. Nur mit einem Agar, das speziell zur Entfernung der freien Anionen und Kationen verarbeitet wird, kann ein stabilisierter Mineralgehalt gewonnen werden.
Iso-Sensitest-Agar hat Stabilität im Mineralgehalt und die Fähigkeit, optimale antimikrobielle Hemmzonen zu erzeugen. Die Aminostickstoffbasis von säurehydrolysiertem Kasein und speziellen Peptonen wurde mit definierten Wachstumsfaktoren ergänzt. Die sorgfältige Vorbereitung der Nährstoffe gewährleistet, dass Trimethoprim- und Sulfonamid-Antagonisten sehr niedrige Konzentrationen aufweisen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Iso-Sensitest-Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 15.9 l-Medium |