Learn More
Saint Gobain Life Sciences Iso-Versinic Schläuche
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegen starke Säuren, chlorierte Lösungsmittel und Alkohole.
- Schwer entflammbar
- Temperaturbeständig von –20 bis 200 °C (möglicherweise 300 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,24 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | Fluoroelastomer |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,47 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 16.4 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.12 in. |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Mehr anzeigen |