Learn More
Saint Gobain Life Sciences Iso-Versinic Schläuche
Artikelnummer. 11763986
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Dicke (metrisch):
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
13 mm
Packungsgröße:
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11763986
Marke: Saint Gobain Life Sciences 77018005
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Empfohlen für den Transfer von hochaggressiven Chemikalien. Saint Gobain Performance Plastics™ ISO-VERSINIC™ Schlauchsysteme können rauen Umgebungsbedingungen in Laboren oder allgemeinen Industrieanwendungen standhalten.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit gegen starke Säuren, chlorierte Lösungsmittel und Alkohole.
  • Schwer entflammbar
  • Temperaturbeständig von –20 bis 200 °C (möglicherweise 300 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,12 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Material Fluoroelastomer
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,2 in.
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16.4 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transfer von hochaggressiven Chemikalien
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -4°F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Schwarz
Härte 60 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Produkttyp Transfer Tubing