Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Iso-Versinic Schläuche
Artikelnummer. 11787283
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Dicke (metrisch):
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
13 mm
Packungsgröße:
25 Meter
5 Meter
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Packungsgröße
11787283 6 mm 9 mm 1.5 mm 5 Meter
11797283 10 mm 14 mm 2 mm 5 Meter
11707293 12 mm 17 mm 2.5 mm 5 Meter
11777283 5 mm 8 mm 1.5 mm 5 Meter
10649553 5 mm 8 mm 1.5 mm 25 Meter
11763986 3 mm 5 mm 1 mm 5 Meter
11773986 4 mm 8 mm 13 mm 5 Meter
11767283 1 mm 3 mm 1 mm 5 Meter
10412091 2 mm 4 mm 1 mm 5 Meter
11780105 6 mm 10 mm 2 mm 5 Meter
10643095 8 mm 11 mm 1.5 mm 5 Meter
10507724 6 mm 12 mm 3 mm 5 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11787283 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. 77030005
Outlet Corner
Verwenden Sie den Aktionscode 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Fluorelastomer, chemischer Transfer Versilon™ Iso-Versinic Schläuche eignen sich ideal zum Transport hochaggressiver Chemikalien.
  • Versilon™ Iso-Versinic Schläuche von Saint-Gobain ist ideal für den Transfer hochaggressiver Chemikalien.
  • Es hält extremen Umgebungsbedingungen stand und bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Alterung und Witterungseinflüsse.
  • Diese Schläuche sind in metrischen Größen und zwei verschiedenen Shore-Härten erhältlich: 60 Shore A für Durchmesser kleiner als 4 mm x 6 mm und 70 Shore A für Durchmesser größer als 4 mm x 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,24 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Fluoroelastomer
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,35 in.
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16.4 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,06 in.
Dicke (metrisch) 1.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transfer von hochaggressiven Chemikalien
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -4 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Schwarz
Härte 70 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 392 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Produkttyp Transfer Tubing