Learn More
Saint Gobain Life Sciences Iso-Versinic Schläuche
Artikelnummer. p-8004112
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Dicke (metrisch):
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
13 mm
Packungsgröße:
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
11797283 10 mm 14 mm 2 mm 5 Meter
11707293 12 mm 17 mm 2.5 mm 5 Meter
11777283 5 mm 8 mm 1.5 mm 5 Meter
10649553 5 mm 8 mm 1.5 mm 25 Meter
11763986 3 mm 5 mm 1 mm 5 Meter
11773986 4 mm 8 mm 13 mm 5 Meter
11767283 1 mm 3 mm 1 mm 5 Meter
10412091 2 mm 4 mm 1 mm 5 Meter
11780105 6 mm 10 mm 2 mm 5 Meter
11787283 6 mm 9 mm 1.5 mm 5 Meter
10643095 8 mm 11 mm 1.5 mm 5 Meter
10507724 6 mm 12 mm 3 mm 5 Meter
12 options
Artikelnummer. 11797283
Marke: Saint Gobain Life Sciences 77042005
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Empfohlen für den Transfer von hochaggressiven Chemikalien. Saint Gobain Performance Plastics™ ISO-VERSINIC™ Schlauchsysteme können rauen Umgebungsbedingungen in Laboren oder allgemeinen Industrieanwendungen standhalten.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit gegen starke Säuren, chlorierte Lösungsmittel und Alkohole.
  • Schwer entflammbar
  • Temperaturbeständig von –20 bis 200 °C (möglicherweise 300 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,39 in.
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Fluoroelastomer
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,55 in.
Außendurchmesser (metrisch) 14 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16.4 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0.08 in.
Dicke (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transfer von hochaggressiven Chemikalien
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -4°F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Schwarz
Härte 70 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Produkttyp Transfer Tubing
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.