Learn More
Isoamylacetat, TRC
Artikelnummer. 30137367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137367 25 mL 25 Milliliter
30133015 50 mL 50 Milliliter
30009317 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137367 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI78002025ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-92-2
Summenformel C7 H14 O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.18
Synonym 1-Butanol, 3-methyl-, acetate (9CI), Acetic acid, isoamyl ester (3CI), Isopentyl alcohol, acetate (6CI,8CI), 3-Methyl-1-butanol acetate, 3-Methyl-1-butyl acetate, 3-Methylbutyl acetate, 3-Methylbutyl ethanoate, Acetic acid 3-methyl-1-butyl ester, Acetic acid 3-methylbutyl ester, Acetic acid isopentyl ester, Banana oil, Isoamyl acetate, Isoamyl alcohol acetate, Isoamyl ethanoate, Isopentyl acetate, Isopentyl ethanoate, NSC 9260, Pear oil, i-Amyl acetate, iso-Amyl acetate, iso-Pentyl acetate
IUPAC-Name 3-Methylbutylacetat
SMILES CC(C)CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid-3-methyl butyl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 25 mL
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Formelmasse 130.0994
Reinheit (%) >95%