Learn More
Isoamylalkohol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493272 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11493272 100 mL
11403282 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493272 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215507880
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird routinemäßig in der Molekularbiologie eingesetzt. Isoamylalkohol, MP Biomedicals ist eines von mehreren Isomeren des Amylalkohols. Es wird insbesondere als Reagenz bei der DNA-Reinigung, der Extraktion von Ethidiumbromid aus DNA-Lösungen und verschiedenen anderen Anwendungen eingesetzt.
Isoamylalkohol wird routinemäßig in der Molekularbiologie verwendet, insbesondere bei der Reinigung von DNA. Isoamylalkohol wird auch zur Extraktion von Ethidiumbromid aus DNA-Lösungen und zur Radioaktivitätsmarkierung von RNA-Transkripten in aus Gewebe isolierten Zellkernen verwendet.
  • Weit verbreitet wird es in Verbindung mit Phenol und Chloroform (—25:24:1 Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol) zur Entfernung von Proteinen aus Nukleinsäurelösungen durch Extraktion verwendet.
  • Der Phenollösung wird Isoamylalkohol zugesetzt, um die RNase-Aktivität zu hemmen und die Solubilisierung langer RNA-Moleküle mit langen Poly(A)-Abschnitten in der Phenolphase zu verhindern.
  • Es wird auch dazu beitragen, die Schaumbildung während des Extraktionsprozesses zu reduzieren.
Isoamyalkohol hat verschiedene sonstige Verwendungszwecke, darunter:
  • HPLC-Analyse verschiedener Arzneimittel und Metaboliten
  • Analyse von oxidierten und reduzierten Pyridinnukleotiden und Adenylaten in organischen Phenolextrakten aus Mitochondrien
  • Isolierung von mRNA aus einem thermophilen Cyanobakterium
  • Lösungsmittel für Fette, Harze und Alkaloide
  • Herstellung von Isoamylverbindungen, Isovaleriansäure, Quecksilberfulminat, Pyroxylin, Kunstseide, Lacken und rauchlosen Pulvern
  • Zur Dehydratisierung von Celloidinlösungen
  • Zur Bestimmung des Fettgehalts in der Milch
Chemische Identifikatoren
CAS 123-51-3
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoamyl Alcohol
Schmelzpunkt -117,2 °C (Literatur)
Dichte 0,81 g/ml (Wasser=1) bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 131 °C (Literatur)
Brechungsindex n20/D 1.406 (Lit.)
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Mischbar mit Alkohol, Äther, Benzol, Chloroform, Erdöläther, Gletscheressigsäure und Ölen.
Dampfdichte 3.04 (Air=1) (Lit.)
Formelmasse 88.15
Dampfdruck 2,4 mmHg bei 20 °C, 2,37 mmHg bei 25 °C (Lit.)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoamyl Alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoamyl Alcohol