Learn More
Isoamylamin, TRC
Artikelnummer. 30402681
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402681 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402681 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7800055G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbutylamine
CAS 107-85-7
Summenformel C5 H13 N
Menge 5 g
Synonym 1-Butanamine, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methyl-1-butanamine (ACI), Isopentylamine (6CI, 8CI), Propylamine, 3,3-dimethyl- (7CI), 1-Amino-3-methylbutane, 2-(2-Isopropyl)ethylamine, 3-Methyl-1-aminobutane, 3-Methyl-n-butylamine, 3-Methylbutanamine, 3-Methylbutylamine, Isoamylamine, Isovalerylamine, Leucamine, Monoisoamylamine, Monoisopentylamine, NSC 7907, γ-Isoamylamine
InChI-Formel InChI=1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
SMILES CC(C)CCN
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 87.16
Formelmasse 87.1048