Learn More
Isobergapten, TRC
Artikelnummer. 30138424
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138424 25 mg 25 Milligramm
30132904 2.5 mg 2.50 Milligramm
30004408 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138424 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI77887525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 482-48-4
Summenformel C12 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 216.19
Synonym 5-Methoxyangelicin, Isobergaptene
IUPAC-Name 5-methoxyfuro[2,3-h]chromen-2-one
SMILES COc1cc2occc2c3OC(=O)C=Cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobergapten
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8O4/c1-14-9-6-10-8(4-5-15-10)12-7(9)2-3-11(13)16-12/h2-6H,1H3
Formelmasse 216.0423